主要文件
AXYPCR0208C
PCR排管
thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
polypropylene
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-0208-C
Corning
包裝
pkg of 10x125strips/cs
尺寸
0.2 mL
顏色
clear
clear
適合性
suitable for PCR
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
  • Axygen®薄壁八联PCR管设计用于各种热循环仪。
  • 管壁超薄且均匀,可实现精确的热传递。
  • 均匀的塞盖可确保气密密封,减少蒸发。
  • 99.9%纯度聚丙烯母料制造。
  • 瓶盖另售。
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.