制造商/商品名称
Corning PCR-0208-C-100
相关类别
一般描述
- Corning® Axygen® PCR联管由纯度99.9% 的天然聚丙烯制成。
- 经过设计适合各种热循环仪。
- 均匀一致的薄壁有助于准确的传热和最佳扩增。
- 均匀的塞盖防止样品蒸发和交叉污染。
- 管不含 RNase-/DNase 且无热原。
法律信息
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
商品
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.