Merck
AL0103000
Sigma-Aldrich
ALiCE®无细胞蛋白表达试剂盒(植物细胞裂解液)
An eukaryotic cell free expression system with unprecedented 3 mg/mL recombinant protein yield in batch mode and post-translational modifications enabled
别名:
Cell-Free Expression Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105500
NACRES:
NA.81
形狀
liquid (aqueous solutions)
包裝
pkg of 6 × 200 μL (AL0103200 (ALiCE® Midi Kit))
pkg of 6 × 50 μL (AL0103050 (ALiCE® Mini Kit))
pkg of 6 × 500 μL (AL0103500 (ALiCE® Maxi Kit))
技術
protein expression: suitable
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
源自粗细胞提取物的无细胞蛋白表达(CFPE)系统已被用作研究工具数十年,并为蛋白表达技术引入了许多有吸引力的优势。然而,作为基于细胞的方法的替代方法,采用CFPE系统的关键障碍是蛋白产量相对较低的问题。
为了解决这个问题,ALiCE®利用植物细胞生物学的优势创建了一种新型的无真核细胞表达系统。ALiCE®以批量模式提供了高达3mg/mL的蛋白的空前产量。因此,它使您能够克服活宿主系统的局限性,并在数小时而不是数周内获得“难以生产”的蛋白质。
ALiCE®利用耗尽液泡的烟草细胞裂解物。该系统包含体外转录(RNA聚合酶,NTP)和翻译反应(核糖体,翻译起始/延伸因子,tRNA等)所需的全部因子。使用简单的方案,RNA转录和翻译都在一个试管中进行(偶联的转录/翻译)。
通过简单地将质粒DNA与ALiCE®反应混合物混合来开始反应。ALiCE®出色的蛋白产率基于在反应过程中高效的蛋白表达。因此,我们建议反应持续时间为48小时。
ALiCE®提供了两种表达载体pALiCE01和pALiCE02,它们根据目标蛋白的靶向作用而使用。这些经过专门定制,可在与ALiCE®表达系统一起使用时提供出色的蛋白产量。pALiCE01用于在ALiCE®胞质部分中的表达。用pALiCE02靶向微粒体提供了表达具有翻译后修饰(如二硫键)的蛋白的机会。
應用
除了筛选外,ALiCE®系统还可以用于靶蛋白的更大规模表达。ALiCE®系统的其他潜在应用包括:
  • 靶蛋白表征
  • 蛋白质优化
  • 突变体筛选
  • 蛋白质与蛋白质的相互作用
  • 表达分析
  • 蛋白定位分析
  • 蛋白结构分析
  • 翻译后修饰分析
  • 代谢组学
  • 除草剂筛选
特點和優勢
ALiCE®无细胞蛋白表达试剂盒利用源自植物细胞的细胞裂解物以分批模式生产3mg/mL的重组蛋白。
  • 高产率:高达3 mg/mL的表达蛋白
  • 易用性:一步反应方案
  • 快速:短短48小时内的高产率
  • 灵活:表达“难以生产”的蛋白质、细胞毒性蛋白质等。
成分
ALiCE® Mini Kit - AL0103050 包括
ALiCE® 裂解物,6 x 50 μL
载体pALiCE01,15 μL
载体pALiCE02,15 μL
ALiCE® 管帽,0.6 mm孔
ALiCE® Midi Kit - AL0103200包括
ALiCE® 裂解物,6 x 200 μL
载体pALiCE01,50 μL
载体pALiCE02,50 μL
ALiCE®管组,12件
ALiCE® Maxi Kit - AL0103500包括
ALiCE® 裂解物,6 x 500 μL
载体pALiCE01,50 μL
载体pALiCE02,50 μL
ALiCE®管组,12件
儲存和穩定性
  • ALiCE®反应(裂解物)混合物:储存于-70℃
  • 载体pALiCE01:储存于-20℃至-70℃
  • 载体pALiCE02:储存于-20℃至-70℃
  • ALiCE®管帽/管组:储存于室温
法律資訊
ALiCE is a registered trademark of LenioBio GmbH
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Cell-free protein synthesis rapidly produces recombinant proteins without cells, utilizing translation machinery from different cell types for efficiency.
无细胞蛋白合成或表达 (CFPE) 是一种合成生物学方法,无需细胞参与即可在溶液中快速生产重组蛋白质。研究人员可使用从一系列不同类型细胞中提取的生物分子翻译机器,在一天内表达目标蛋白质。
实验方案
ALiCE®无细胞蛋白表达系统可高产率合成蛋白,并在数小时而不是数周内获得“难以生产”的蛋白质。
Achieve high protein yields with the ALiCE® Cell-Free Protein Synthesis System that allows you to obtain “difficult to produce” proteins in a matter of hours instead of weeks.
Follow these five quick steps to perform cell-free protein synthesis using the ALiCE® protein expression plant lysate kit.
相关内容
阅读有限使用标签许可证,其中详细说明了ALiCE™游离蛋白表达系统仅适用于体外研究用途。
Read the Limited Use Label License that details how the ALiCE™ Cell Free Protein Expression System is available for in vitro research use only.