Merck
ADAP04-EP
Adapter for all Eppendorf® 1.5/2.0 mL Rotors
holds 1 x 0.4 mL tubes, pack of 6 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
特點
holds 1 x 0.4 mL tubes
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022636243 (NA)
參數
20,800 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotors 1.5/2.0 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Six adapters, each holding 1 PCR tube (0.4 mL, maximum diameter 6 mm). They can be used in all Eppendorf rotors holding 1.5/2.0 mL tubes.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG