A9789
Anisomycin
from Streptomyces griseolus, ≥98% (HPLC), solid, protein synthesis inhibitor
别名:
(2R,3S,4S)-2-(4-Methoxybenzyl)-3,4-pyrrolidinediol-3-acetate, 2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-3,4-pyrrolidinediol 3-acetate, Flagecidin
About This Item
推荐产品
产品名称
茴香霉素 来源于浅灰链霉菌, ≥98% (HPLC), solid
质量水平
方案
≥98% (HPLC)
表单
solid
颜色
white to faint yellow
溶解性
H2O: 2 mg/mL (Aqueous solutions are stable over a wide range of pH at room temperature.)
DMSO: 20 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
抗生素抗菌谱
neoplastics
作用机制
protein synthesis | interferes
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(C[C@H]2NC[C@H](O)[C@H]2OC(C)=O)cc1
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9(16)19-14-12(15-8-13(14)17)7-10-3-5-11(18-2)6-4-10/h3-6,12-15,17H,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,14+/m1/s1
InChI key
YKJYKKNCCRKFSL-RDBSUJKOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
注意
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)