Merck
A7732
Sigma-Aldrich
抗 α-辅肌动蛋白抗体,小鼠单克隆
clone EA-53, purified from hybridoma cell culture
别名:
抗 ACTN2, 抗 CMD1AA, 抗 MGC107582, 抗 辅肌动蛋白 α2, 抗 1110008F24Rik
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
EA-53, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
cat, rat, fish, rabbit, sheep, bovine, goat, canine, pig, mouse, human, hamster, snake, frog, lizard, chicken
濃度
~1.0 mg/mL
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL using protease-digested sections of human tongue.
western blot: 2-4 μg/mL using rat skeletal muscle extract
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ACTN2(88)
mouse ... Actn2(11472)
rabbit ... ACTN3(100009544)
rat ... Actn2(291245)
一般說明
α-辅肌动蛋白是一个100 kDa的肌动蛋白结合蛋白,存在于肌肉和非肌肉细胞中。在平滑肌中,α-辅肌动蛋白存在于致密体和斑块中;而在正常骨骼肌中,它与肌节的Z带相关。编码α-辅肌动蛋白的基因定位于人类染色体11q13.2。α-辅肌动蛋白属于血影蛋白(spectrin)超家族。
α-辅肌动蛋白通过中心杆(central rod)结构域的相互作用以反平行(antiparallel)方式形成二聚体结构。人和小鼠中存在四种同种型。α-辅肌动蛋白-1普遍表达并主要位于粘着斑中,而α-辅肌动蛋白-4存在于某些膜褶皱中,似乎在内吞作用和肿瘤细胞运动中起作用。
ACTN1(α-辅肌动蛋白-1)和ACTN4(α-辅肌动蛋白-4)编码非肌肉蛋白,而ACTN2(α-辅肌动蛋白-2)和ACTN3(α-辅肌动蛋白-3)编码肌肉蛋白。
单克隆抗 α-辅肌动蛋白(肌节)有广泛的反应性,因为其与人、牛、猪、绵羊、兔、山羊、仓鼠、猫、大鼠、小鼠、犬、鸡、蜥蜴、蛇、蛙和鱼α-辅肌动蛋白结合。
特異性
单克隆抗-α-肌动蛋白特异性识别α-骨骼肌辅肌动蛋白和α-心肌辅肌动蛋白。
免疫原
纯化兔骨骼α辅肌动蛋白。
應用
使用单克隆鼠抗辅肌动蛋白抗体对转染的 HEK-293 细胞进行蛋白质印迹分析,以评价辅肌动蛋白的表达。
小鼠单克隆抗 α-辅肌动蛋白抗体可用于免疫细胞化学 (1:800) 和免疫组织化学 (1:100) 应用。
成功使用该抗体的应用以及相关同行评审论文如下所示。
免疫细胞化学(1 篇)
免疫荧光(2 篇)
免疫组化(1 篇)
生化/生理作用
α-辅肌动蛋白维持细胞骨架组织结构,调节肌肉收缩。α-辅肌动蛋白可作为肌动蛋白的交联物,并促进细胞迁移。在异质性肥厚性心肌病和青少年起病性房颤患者中,已发现α-辅肌动蛋白基因发生突变。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
儲存和穩定性
如需连续使用,可在 2-8 °C 下储存长达一个月。
对于延长储存,工作等分试样-20°C 冷冻。不建议反复冻融或储存在“无霜”冰柜中。如果延长储存时间后出现轻微浑浊,则在使用前离心澄清溶液。如果未在 12 小时内使用,工作稀释样品应丢弃。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
α-Actinin structure and regulation
Sjoblom B, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 65(17), 2688-2688 (2008)
Zhaokang Cheng et al.
European heart journal, 32(17), 2179-2188 (2011-01-14)
The cascade of events leading to compromised mitochondrial integrity in response to stress is mediated by various combinatorial interactions of pro- and anti-apoptotic molecules. Nur77, an immediate early gene that encodes a nuclear orphan receptor, translocates from the nucleus to
Distribution of alpha-actinin in single isolated smooth muscle cells
Fay F, et al.
The Journal of Cell Biology, 96(3), 783?795-783?795 (1983)
The integrin--actin connection, an eternal love affair.
Brakebusch Cord and Fassler R
The Embo Journal, 22(10), 2324-2333 (2003)
The structure and regulation of human muscle α-actinin
de Almeida R Jr E, et al.
Cell, 159(6), 1447-1460 (2014)