Merck
A7811
Sigma-Aldrich
Anti-ACTN2 Antibody
mouse monoclonal, EA-53
别名:
肌动蛋白抗体, 肌小节Alpha 肌动蛋白抗体, 肌小节Alpha 肌动蛋白抗体-单克隆 抗-α-肌动蛋白(肌小节)抗体,由小鼠产生, Anti-Actinin α2, 抗-1110008F24Rik, 抗-ACTN2, 抗-CMD1AA, 抗-MGC107582
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
产品名称
单克隆 抗-α-肌动蛋白(肌小节) 小鼠抗, clone EA-53, ascites fluid
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
EA-53, monoclonal
分子量
antigen 100 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
mouse, human, frog, pig, feline, chicken, hamster, canine, bovine, fish, snake, rabbit, sheep, goat, rat, lizard
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:800 using human skeletal and cardiac muscle
indirect ELISA: suitable using human and animal muscle tissue
indirect immunofluorescence: suitable using human and animal cultured muscle cells
western blot: 1:2,500 using rat leg muscle
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ACTN2(88)
mouse ... Actn2(11472)
rat ... Actn2(291245)
一般說明
α-辅肌动蛋白(ACTN2)是一种100 kDa的肌动蛋白结合蛋白,存在于肌肉和非肌肉细胞中。在平滑肌中,α-辅肌动蛋白存在于致密体和斑块中;而在正常骨骼肌中,它与肌节的Z带相关。ACTN2由人染色体lq42-q43编码。α辅肌动蛋白具有棒状的N-端结构域。
小鼠抗-α-辅肌动蛋白(肌小节)单克隆抗体可染色胸腺肌样细胞。该抗体与人和动物肌肉组织具有广泛的反应性。
该抗体对α-骨骼肌和α-心肌肌动蛋白具有特异性。该抗体标记肌管骨骼肌应力纤维中的Z线和点,但不与非骨骼肌成分(如结缔组织、上皮、神经、平滑肌)发生反应。
小鼠抗-α-辅肌动蛋白(肌小节)单克隆抗体可染色胸腺肌样细胞。该抗体与人和动物肌肉组织具有广泛的反应性。α-辅肌动蛋白主要在致密体和斑块中被检测到,这是该组织的特征。用抗α-辅肌动蛋白抗体对多种细胞进行免疫荧光标记,发现这些蛋白与含有应激纤维的肌动蛋白有广泛的联系,特别是与它们的膜结合末端关联。
单克隆抗-α-辅肌动蛋白(肌小节蛋白)(小鼠IgG1亚型)是从接种纯化兔骨骼α-辅肌动蛋白的BALB/c小鼠骨髓瘤细胞和脾细胞融合后产生的EA-53杂交瘤中提取的。1 用小鼠单克隆抗体分型试剂(货号ISO2)测定该亚型。抗-α-辅肌动蛋白(肌小节)单克隆抗体可通过各种免疫化学研究方法,如ELISA、斑点印迹、免疫印迹、免疫组织化学和免疫细胞化学,定位肌小节α-辅肌动蛋白。该抗体可用于免疫定位正常和肿瘤培养细胞和组织中的α-辅肌动蛋白,也可用于在正常和病理情况下研究骨骼肌组织状态。
特異性
该抗体对a-骨骼肌和α-心肌肌动蛋白具有特异性。该抗体标记肌管骨骼肌应力纤维中的Z线和点,但不与非骨骼肌成分(如结缔组织、上皮、神经、平滑肌)发生反应。
免疫原
兔骨骼α-肌动蛋白
應用
小鼠单克隆抗-α-肌动蛋白(肌小节)抗体适用于免疫组织化学(1:800)、ELSA、免疫荧光 和蛋白质印迹(1:2500)应用。
由鼠抗-辅肌动蛋白单克隆抗体染色的心肌细胞,经预冷的甲醇/丙酮混合(1:1)在4℃固定10分钟后,可以看到其Z线。
生化/生理作用
α-肌动蛋白冲动肌动蛋白的交联物,并促进细胞迁移。在异质性肥厚性心肌病患者和青少年起病性房颤患者中,已发现α-辅肌动蛋白基因位点发生突变。
外觀
以腹水形式供应,含15mM 叠氮化钠作为防腐剂
儲存和穩定性
-20 °C保存。若连续使用,可在2-8℃下保存长达一个月。若长期贮存,可将溶液分装冷冻保存于-20℃。不建议反复冻融或保存于“无霜”冰箱。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Identification and subcellular localization of the subunits of L-type calcium channels and adenylyl cyclase in cardiac myocytes.
Gao T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 272(31), 19401-19407 (1997)
Expression of the erythropoietin receptor in human heart.
Depping R, et al.
The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 130(3), 877-e19-877-e19 (2005)
T Gao et al.
The Journal of biological chemistry, 272(31), 19401-19407 (1997-08-01)
The properties of cardiac L-type channels have been well characterized electrophysiologically, and many such studies have demonstrated that the channels are regulated by a cAMP-dependent pathway. However, the subunit composition of native cardiac L-type calcium channels has not been completely
MicroRNA-1 and-499 regulate differentiation and proliferation in human-derived cardiomyocyte progenitor cells.
Sluijter J P, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 30(4), 859-868 (2010)
Tissue-specific expression and α-actinin binding properties of the Z-disc titin: implications for the nature of vertebrate Z-discs1.
Sorimachi H, et al.
Journal of Molecular Biology, 270(5), 688-695 (1997)
商品
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
探索抗体处理基础知识,包括有关结构、类别和正常免疫球蛋白系列的技术信息。
包含β-肌动蛋白、α-微管蛋白和波形蛋白用于细胞骨架结果蛋白活细胞分析的高滴度慢病毒颗粒。
查看所有结果