Merck
A6361
Sigma-Aldrich
琼脂糖 - TAE 混合物 2.0%
别名:
琼脂糖 - TAE 混合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.25
表单
powder
储存温度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
琼脂糖 - TAE 粉末混合物是预混了琼脂糖的 1 倍浓度 TAE 缓冲盐。使用时只需加水、加热并倒入凝胶。
制备说明
Preparation Instructions
1. Weigh out 2.632 g of Agarose-TAE blend 1.0% into a beaker or flask.
2. Add 100 mL of deionized water.
3. Microwave or autoclave according to method of choice for agarose gel preparation.
4. Pour the gel.
5. Perform electrophoresis according to standard TAE procedures.
6. Stain gel according to standard practices and analyze results.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)