Merck
A5912
Supelco
N,N' 双(丙烯酰)胱胺
~98% (HPLC)
别名:
2,2′-二乙基二硫, BAC, 双(2-丙烯酰胺乙基)二硫化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16N2O2S2
CAS号:
分子量:
260.38
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
~98% (HPLC)
溶解性
acetic acid: 50 mg/mL
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C10H16N2O2S2/c1-3-9(13)11-5-7-15-16-8-6-12-10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2,(H,11,13)(H,12,14)
InChI key
DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
BAC 用作聚丙烯酰胺凝胶的可逆交联剂,以简化分离凝胶上分离的大分子的过程。用合适的还原剂可使二硫键断裂。1 g4% (12:1) 凝胶切片在 5 mL 100 mM DTT 的 TBE 溶液 (pH 8.3) 中溶解不超过 30 min。
BAC 被用作聚丙烯酰胺凝胶的可逆交联剂。用合适的还原剂可使二硫键断裂。推荐 12:1 的丙烯酰胺:BAC 比例用于 DNA 纯化。1 g4% 凝胶片将在 5 mL 100 mM DTT,TBE 溶液 (pH 8.3) 中溶解,时间不超过 30 min。pH 8.3 是凝胶快速溶解的最佳 pH 值。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)