生物源
synthetic
等級
Hybri-Max™
無菌
γ-irradiated
產品線
BioXtra
形狀
lyophilized powder
濃度
50 ×
技術
cell culture | hybridoma: suitable
雜質
endotoxin, tested
溶解度
10 mL/vial, clear, red (in TC Medium)
&epsilon ;(消光係數)
24,500 at 282 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
25,700 at 261 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
8,100 at 373 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)cnc2n1
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
TVZGACDUOSZQKY-LBPRGKRZSA-N
基因資訊
human ... FPGS(2356)
mouse ... Fpgs(14287)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
聯結
重構
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges