共軛
agarose conjugate
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
PBS suspension
物種活性
bovine
標籤範圍
2.0-2.4 mg antibody per mL settled resin
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
容量
1.5-3.0 mg/mL, resin binding capacity (bovine serum albumin)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Alb(280717)
一般說明
兔多克隆抗牛血清白蛋白(BSA)-琼脂糖与牛白蛋白反应。
白蛋白是肝细胞产生的主要蛋白质,占人血清总蛋白质含量的一半以上。 许多其他体液也含有白蛋白。 已经提出了血清白蛋白的三个主要功能: 维持渗透性压力,运输各种物质和氨基酸的内源性来源。 白蛋白降解的主要部位尚不清楚,但蛋白几乎可以被体内的每个器官代谢。 血清白蛋白水平的测定是临床医学中广泛使用的筛选测试。 血清白蛋白水平降低可能提示疾病状态,例如营养不良、肝硬化、肾病综合征、糖尿病、胃肠道和肝脏疾病、各种热灼伤和肺部疾病。
血清白蛋白是循环系统的可溶性成分。牛血清白蛋白(BSA)与人血清白蛋白(HSA)同源。BSA由三个同源结构域(I,II,III)组成,它们通过二硫键分成九个环。
免疫原
从科恩级分V中纯化的BSA
應用
兔抗牛白蛋白(BSA)-琼脂糖抗体已在几种免疫测定中用作阴性对照。
可用于溶液中牛血清白蛋白(BSA)的免疫沉淀和免疫亲和纯化。
用于溶液中BSA的免疫沉淀和免疫亲和纯化。
兔产生的抗牛白蛋白(BSA)-琼脂糖抗体已用于质谱分析法。
兔产生的抗牛白蛋白(BSA)-琼脂糖抗体已用于质谱分析法。
肝素结合裂殖子抗原是将板与肝素-BSA在裂殖子包被的板上孵育后,通过使用兔抗BSAas的肝素-BSA结合测定法检测的。
生化/生理作用
血清白蛋白充当贮库蛋白。
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲盐水(pH 7.4)混悬液,含 15 mM 叠氮化钠
準備報告
通过将抗牛血清白蛋白(BSA)的IgG部分与溴化氰活化的琼脂糖偶联来制备。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Interaction of flavonoids with bovine serum albumin: a fluorescence quenching study
Papadopoulou A, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(1), 158-163 (2005)
Raj Mutharasan
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 504, 73-82 (2009-01-23)
In this chapter, method of fabricating a cantilever biosensors and their use in measuring the presence of a protein is described. There are many variations in construction of a cantilever sensor. A simple and an easy version is described in
Tumor promoter PMA enhances kindlin-2 and decreases vimentin recruitment into cell adhesion sites
Salmela M, et al.
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 78, 22-30 (2016)
Shuang Wang et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 17(9), 1146-1153 (2018-06-14)
The tumor suppressor p53 is a key regulator of cell apoptosis and cell cycle arrest. Recent studies show that the delicate balance of p53 expression is important for neural tube defects, neuronal degeneration, embryonic lethality, as well as differentiation and
Lonnie J Lucas et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 49(2), 106-111 (2006-04-20)
Manufacturers of latex immunoassays have typically added surfactants to improve detection sensitivity and prevent non-specific aggregation of microspheres, which may cause both false positives and negatives during diagnostic testing. There is also growing interest in conducting immunoassays in smaller volumes