文件
LSKMAGL10
Millipore
PureProteome白蛋白磁珠
The PureProteome Albumin Magnetic Beads are conjugated to an antibody specific for human serum albumin.
别名:
Albumin Magnetic Beads, Protein Bead Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116133
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
包裝
pkg of 10 mL
製造商/商標名
PureProteome
技術
depletion: suitable (serum)
protein purification: suitable
粒徑
10 μm
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
PureProteome白蛋白磁珠可与人血清白蛋白特异性抗体结合。这类磁珠可快速、可放大且可重现地去除血清和血浆样品中 >98% 的白蛋白,方便检测和分析目标蛋白质。为实现有效去除,PureProteome 磁珠必须搭配 PureProteome 磁力架使用。
分析報告
去除率:>去除 98% 的白蛋白
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2