Merck
A3125
Sigma-Aldrich
8-苯胺基-1-萘磺酸 铵盐
~95%, crystalline
别名:
1,8-ANS NH4, 8-苯胺基萘—1-磺酸, ANSA, N-苯基周位酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C16H13NO3S · NH3
CAS号:
分子量:
316.37
Beilstein:
3581235
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
~95%
表单
crystalline
颜色
dark green
溶解性
NaOH: 1 N
H2O: soluble
methanol: soluble
荧光
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
SMILES字符串
N.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
InChI key
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
ANS 与环糊精形成包合物。 这种模型系统可用于模拟生物识别,并且可以通过测量游离 ANS 向络合 ANS 的荧光变化来研究。 当 ANS 进入环糊精的疏水核心时,它的荧光增加。在钠选择性光纤传感器的试剂阶段使用。 试剂相还含有铜(II)聚电解质,其在不存在钠的情况下与 ANSA 结合,并淬灭荧光。 在钠存在下,ANSA 形成阳离子复合物,产生离子对,使其发荧光。ANS 通常掺入二嵌段聚合物中,并可通过局部环境的变化(即温度,pH 等)释放。ANS 通常用作荧光探针以研究表面活性剂和两亲聚合物的分子组装,因为其最大发射量的蓝移表明该探针位于极性较低的介质中。用于蛋白质研究的荧光探针,使用稳态和动态荧光测量等方法。
用于蛋白质研究的荧光探针。
替代产品
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)