Merck
216909
Sigma-Aldrich
8-苯胺基-1-萘磺酸 铵盐 水合物
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5NHC10H6SO3NH4 · xH2O
分子量:
316.37 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
242-244 °C (lit.)
官能团
sulfonic acid
SMILES字符串
N.O.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N.H2O/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3;1H2
InChI key
WCSOAGYLOWUTAG-UHFFFAOYSA-N
应用
以 8-苯胺基-1-萘磺酸为荧光探针,研究了丙烯酰胺与 N -烷基丙烯酰胺共聚物水溶液中的疏水位点 。使用8-苯胺基-1-萘磺酸铵盐水合物(ANS)作为客体分子,研究掺入 β-环糊精的聚(N-异丙基丙烯酰胺)水凝胶与 ANS的亲和行为的温度依赖性。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Thermosensitive affinity behavior of poly (N-isopropylacrylamide) hydrogels with ?-cyclodextrin moietie.
Wang H-D, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 46(5), 1511-1518 (2007)
Microheterogeneous solutions of amphiphilic copolymers of N-isopropylacrylamide. An investigation via fluorescence methods.
Schild HG and Tirrell DA.
Langmuir, 7(7), 1319-1324 (1991)