About This Item
线性分子式:
C16H13NO3S · NH3
CAS号:
分子量:
316.37
Beilstein:
3581235
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
推荐产品
质量水平
方案
≥97.0% (HPLC)
表单
solid
缺失
≤2.5% loss on drying
mp
245-253 °C
溶解性
H2O: 0.1 g/5mL, clear to very slightly hazy (hot)
NaOH: 1 N
H2O: soluble
acetone: soluble
methanol: soluble
荧光
λex 388 nm; λem 470 nm in 0.1 M Tris, 0.2 M KCl, pH 9.0, BSA
适用性
suitable for fluorescence
SMILES字符串
N.OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S.H3N/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13;/h1-11,17H,(H,18,19,20);1H3
InChI key
IPBNQYLKHUNLQE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
ANS 与环糊精形成包合物。 这种模型系统可用于模拟生物识别,并且可以通过测量游离 ANS 向络合 ANS 的荧光变化来研究。 当 ANS 进入环糊精的疏水核心时,它的荧光增加。在钠选择性光纤传感器的试剂阶段使用。 试剂相还含有铜(II)聚电解质,其在不存在钠的情况下与 ANSA 结合,并淬灭荧光。 在钠存在下,ANSA 形成阳离子复合物,产生离子对,使其发荧光。ANS 通常掺入二嵌段聚合物中,并可通过局部环境的变化(即温度,pH 等)释放。ANS 通常用作荧光探针以研究表面活性剂和两亲聚合物的分子组装,因为其最大发射量的蓝移表明该探针位于极性较低的介质中。用于蛋白质研究的荧光探针,使用稳态和动态荧光测量等方法。
用于蛋白质研究的荧光探针。
该产品是用于蛋白质研究的两亲荧光探针。 在 380nm 处激发未结合的染料导致低荧光发射,最大值为 545nm。当染料结合蛋白质的疏水区域时,ANS 的荧光强度增加。 蛋白质-ANS 复合物具有在 470nm 处偏移到宽的最大值的发射光谱。在 pH 8 下,与溶液中的游离 ANS 相比,蛋白质导致相对量子产率增加 40 倍。ANS 已被用于通过与蛋白质的疏水区域结合来监测蛋白质构象变化,以获得对蛋白质结合相互作用的新见解,通常通过充当报告物或竞争物配体,来研究光感受器细胞膜的视觉激发过程和结构方面,以及探测(和破坏)高密度和低密度脂蛋白的结构。 它还被用作化学发光酶免疫检测系统中的底物,以及用作酵母活力测定的染料。 使用 ANS 荧光法研究了低pH条件下,apo- 和 holo- 酵母乙醇脱氢酶的构象。ANS也常被用作荧光探针,用于研究表面活性剂和两亲性聚合物的分子组装,因为其最大发射量的蓝移表明该探针位于极性较低的环境中
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Maddalena Collini et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 12(8), 1596-1603 (2003-07-24)
The use of spectroscopy in the study of fatty acids binding to bovine beta-lactoglobulin (BLG) appears to be a difficult task, as these acid compounds, assumed as the protein natural ligands, do not exhibit favorable optical response such as, for
L D'Alfonso et al.
Biochimica et biophysica acta, 1432(2), 194-202 (1999-07-17)
Steady-state and dynamic fluorescence titrations show that: (a) the complex between beta-lactoglobulin (BLG) and 1-anilinonaphthalene-8-sulfonate (ANS) displays a heterogeneous equilibrium with large changes in the binding strength vs. pH and ion concentration; and (b) the fluorescence response of bound ANS
M Collini et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 9(10), 1968-1974 (2000-12-06)
The fluorescence time decay parameters of the beta-lactoglobulin-1-anilinonaphthalene-8-sulfonate complex have been investigated under physical and chemical perturbations (2 < pH < 8 and added electrolyte 0 < NaCl < 0.5 M) to obtain new insight on the nature of the
Oktay K Gasymov et al.
Biochemistry, 47(5), 1414-1424 (2008-01-09)
Human tear lipocalin (TL) exhibits diverse functions, most of which are linked to ligand binding. To map the binding site of TL for some amphiphilic ligands, we capitalized on the hydrophobic and hydrophilic properties of 8-anilino-1-naphthalenesulfonic acid (ANS). In single
W P Le et al.
Journal of biochemistry, 119(4), 674-679 (1996-04-01)
Under conditions of low pH, the conformational states of holo-YADH and apo-YADH were examined by protein intrinsic fluorescence, ANS fluorescence, and far-UV CD measurements. The results obtained show that a low ionic strength, with the addition of HCl, the holo-
商品
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。