Merck
A0847
Sigma-Aldrich
腺苷酸环化酶毒素 来源于百日咳杆菌
≥70% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106305
重组
expressed in E. coli
质量水平
方案
≥70% (SDS-PAGE)
表单
lyophilized powder
比活
≥50 units/mg protein
分子量
177 kDa by amino acid sequence
储存温度
2-8°C
基因信息
human ... CAMP(820)
mouse ... CAMP(12796)
rat ... CAMP(316010)
生化/生理作用
百日咳杆菌腺苷酸环化酶毒素属于成孔毒素家族。将宿主 ATP 转化为环腺苷酸 (cAMP)。可能用于影响哺乳动物细胞内 cAMP 水平。
单位定义
一个单位将在30°C、pH 8.0 下每分钟从ATP产生 1.0μmol 的 cAMP
重悬
用 50 μL水复溶时,蛋白溶液为 0.05 MTris、8 M 尿素、0.002 MEDTA (pH 8.0)。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)