Merck
A0519
Sigma-Aldrich
对茴香醛
别名:
对甲氧基苯甲醛, 茴香醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4CHO
CAS号:
分子量:
136.15
Beilstein:
471382
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
蒸汽密度
4.7 (vs air)
化驗
≥98% (GC)
折射率
n20/D 1.573 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
This product has been replaced by A88107-ALDRICH | p-Anisaldehyde 98%
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
240.8 °F - closed cup
閃點(°C)
116 °C - closed cup