Merck
A0168
Sigma-Aldrich
抗-小鼠IgG(Fc特异性)-过氧化物酶 山羊抗
affinity isolated antibody
别名:
Goat Anti-Mouse IgG (Fc specific)–HRP
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
生物来源
goat
偶联物
peroxidase conjugate
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
mouse
技术
direct ELISA: 1:50,000
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
western blot: 1:80,000-1:160,000 using total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
免疫球蛋白G(IgG)是一种糖蛋白抗体,其可调节免疫反应,如吞噬作用,也可参与自身免疫疾病的发展。小鼠IgG具有四种不同的同种型,即IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG3。IgG1可调节小鼠的补体结合。
通过免疫特异性纯化从山羊抗小鼠IgG抗血清中分离抗体,该过程可基本上去除所有山羊血清蛋白,包括免疫球蛋白(其不可与小鼠IgG的Fc片段特异性结合)。以0.2%戊二醛为交联剂,将抗鼠IgG与过氧化物酶偶联。该抗体制剂采用人IgG吸附固相制备,以确保组织或细胞制剂中的交叉反应性最低。
免疫原
纯化的小鼠IgG Fc片段
应用
山羊抗小鼠IgG (Fc特定)-过氧化物酶抗体用于:
  • 免迹印迹
  • 酶联免疫吸附测定(ELISA)和
  • 间接免疫过氧化物酶测定(IIPA)
通过使用生物合成PND和链霉亲和素涂层板进行ELISA试验,从而对免疫小鼠血液中一种新的PND抗体的特异性进行检测。HRP缀合的山羊抗小鼠IgG(Fc特异性)可用作二抗。
外形
0.01M磷酸缓冲盐缓冲液(pH7.4, 含有0.05% MIT)溶液。
制备说明
通过Avrameas, S., et al., Scand.J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978)等描述的两步戊二醛方法进行制备。
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Human antibodies targeting CD30+ lymphomas
Wezler X, et al.
Human Antibodies, 21(1-2), 13-28 (2012)
Intrathecal synthesis of specific antibodies in patients with invasion of the central nervous system by Mycoplasma pneumoniae.
Benvcina D, et al.
European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases : Official Publication of the European Society of Clinical Microbiology, 19(7), 521-530 (2000)
Identification of peptidases in Nicotiana tabacum leaf intercellular fluid
Delannoy M, et al.
Proteomics, 8(11), 2285-2298 (2008)
Anti-complement component 5 antibody targeting MG4 domain inhibits choroidal neovascularization
Jo DH, et al.
Testing, 8(28), 45506-45506 (2017)
Structural insights of proteins in sub-cellular compartments: In-mitochondria NMR
Barbieri L, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1843(11), 2492-2496 (2014)
商品
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.