生物源
fish testis (salmon)
等級
for molecular biology
化驗
9-11 mg/mL (DNA concentration)
形狀
solution
濃度
10 mg/mL in H2O
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
为了减少探针与基质的任何非特异性杂交,必须使用封闭剂。 通常,使用封闭试剂、去污剂以及变性片段化DNA的组合来实现此目的。 Sigma提供来自多种物种的超声处理的变性DNA,可用作Northern和Southern印迹以及其他核酸杂交技术的封闭剂。
準備報告
其他說明
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
转化是将外源DNA引入细胞,引起遗传变异或基因修饰的过程。1928年,Griffith首次报道了利用肺炎链球菌进行的转化。Avery等人于1944年证明了DNA转化的原理。
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
实验方案
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.
酵母因能够快速生长并具有分散的细胞而被认为是用于真核生物研究的模范系统。
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Northern和Southern印迹简介:两种将大分子转移到膜支持物的常用方法。该文章还提供了Northern印迹和Southern印迹的实验方案。