生物源
synthetic
品質等級
等級
for molecular biology
形狀
powder
分子量
average Mw >500,000 (dextran starting material)
包含
0.5-2% phosphate buffer
成份
Sulfur Content, 16.0-19.0%
技術
FISH: suitable
FTIR: suitable
顏色
off-white
有用的pH值範圍
6.0-8 (10 g/L)
溶解度
H2O: 100 mg/mL
適合性
suitable for marker for electrophoresis
suitable for nucleic acid hybridization
應用
genomic analysis
sample preparation
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- 作为分子量标记,用于凝胶电泳测定纯化多糖的纯度和均一性
- 作为荧光原位杂交(FISH)实验杂交缓冲液组分,用于DNA检测和分析
生化/生理作用
特點和優勢
- 适用于核酸杂交&分子生物学
- 硫酸葡聚糖平均分子量>500,000
- 硫含量16.0-19.0 %
- 用途广泛,适用于各种实验室和研究应用
適合性
同類產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
可用的荧光原位杂交(FISH)过程、试剂和设备。
实验方案
硫酸葡聚糖以钠盐形式供应,使其在水中可溶且稳定。硫酸葡聚糖含有大约17%的硫,相当于每个葡糖基残基大约有2.3个硫酸基团。
Dextran sulfates as sodium salts are water-soluble and stable, containing approximately 17% sulfur for various applications.
相关内容
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.