等级
Molecular Biology
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 2951
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white to off-white
溶解性
water: 5 mg/mL
异质活性
DNases, proteases, RNases, none detected
储存温度
2-8°C
一般描述
硫酸葡萄糖的长链聚合物,含17-20%的硫。其已被用作抗凝剂并已显示可抑制BCL2与CD4+T淋巴细胞的结合。可用于加速DNA探针与固定核酸的杂交。
葡萄糖的长链聚合物,含17-20%的硫。其已被用作抗凝剂,并已显示可抑制HIV-1与CD4+T淋巴细胞的结合。可用于加速DNA探针与固定核酸的杂交。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
溶解后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多6个月。
其他说明
Cabrera, C., et al. 1999.AIDS Res. Hum.Retroviruses15, 1535.
Wahl, G.M., et al. 1979.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 76, 3683.
Wahl, G.M., et al. 1979.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 76, 3683.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2