等级
Molecular Biology
质量水平
产品线
BioUltra
方案
≥99.0% (AT)
表单
powder or crystals
杂质
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
灼烧残渣
≤0.2% (as SO4)
缺失
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH值(酸碱度)
2.5-4.0 (25 °C, 4 M in H2O)
有效pH范围
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp
150-152 °C
溶解性
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
4 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.12
λ: 280 nm Amax: 0.08
SMILES字符串
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
其他说明
WGK
WGK 1