主要文件
91216
Sigma-Aldrich
(±)-二氢山奈酚
≥95% (HPLC)
别名:
(2RS,3RS)-3,5,7-三羟基-2-(4-羟基苯基)-2,3-二氢-4-H-苯并吡喃-4-酮, (±)-香树醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12O6
分子量:
288.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.25
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
生化/生理作用
黄酮醇;(+)-香橙素是类黄酮生物合成的中间体。
包装
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)