Merck
155195
N,O-双(三甲基硅基)三氟乙酰胺
≥99%
别名:
BSTFA
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
化学文摘社编号:
分子量:
257.40
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-103-9
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥99%
Form:
liquid
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
InChI key
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
General description
N,O-双(三甲基甲硅烷基)三氟乙酰胺是一种有机硅试剂,用于三甲基硅烷化、脱保护、脱氢、烯丙基烷基化、氮酸酯形成和Claisen重排。
BSTFA 是一种甲硅烷基化剂,用于合成 4-喹诺酮类化合物。
Application
N,O-双(三甲基甲硅烷基)三氟乙酰胺可用作衍生化试剂,用于通过气相色谱-质谱测定雌激素雌激素酮和17α-乙炔雌二醇。
象形图
FlameExclamation mark
警示词
Warning
危险代码
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
存储类别
3 - Flammable liquids
怎么回事?
WGK 3
闪点 (F)
93.2 °F
闪点 (°C)
34 °C
PPE(个人防护设备)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)