產品線
BioXtra
形狀
liquid
濃度
1 M in H2O
折射率
n20/D 1.360
pH值
2.9-3.1 (25 °C)
密度
1.05 g/mL at 20 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
應用
diagnostic assay manufacturing
SMILES 字串
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.H3O4P/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
磷酸三乙胺(TEAP)缓冲液是高效溶剂,可用于反相高效液相色谱(RP-HPLC)。
其他說明
Mobile phase (15 mM) for reversed phase HPLC of amino acids, peptides and proteinscitationcitation
反相 HPLC 测定氨基酸、多肽和蛋白质的流动相 (15mM)
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Evaluation of triethylammonium phosphate and formate-acetonitrile mixtures as eluents for high-performance gel permeation chromatography
Rivier JE
Journal of Chromatography A, 202(2), 211-222 (1980)
M.T.W. Hearn et al.
Journal of Chromatography A, 218, 497-497 (1981)
J.E. Rivier
Journal of Liquid Chromatography, 1, 343-343 (1979)