Merck
71183
Sigma-Aldrich
乙酸钠
anhydrous, BioUltra, ≥99.0% (NT)
别名:
无水醋酸钠,无水醋酸钠盐, 乙酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COONa
CAS号:
分子量:
82.03
Beilstein:
3595639
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
eCl@ss:
39021906
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
Molecular Biology
品質等級
產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (NT)
形狀
solid
自燃溫度
1112 °F
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
損耗
≤0.5% loss on drying, 150 °C
pH值
8.5-10.0 (25 °C, 3 M in H2O)
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
[Na+].CC([O-])=O
&lambda ;
3 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.02
適合性
suitable for luminescence
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
醋酸钠可用作以下应用中的缓冲液:
  • 蛋白质结晶
  • 蛋白质凝胶中凝胶的染色、电泳、色谱中和缓冲液
  • 制备用于hestrin分析的标准品(氯化乙酰胆碱)
  • 用于微流控微生物燃料电池阵列的基质筛选表征
生化/生理作用
无水醋酸钠常用于分子生物学应用。 它可用作DNA消化实验中的缓冲剂,确保反应在最佳pH下进行。一般而言,醋酸钠是纯化、沉淀、结晶和其它需要控制元素含量的应用的首选试剂。醋酸钠在塑料制造中可用作阻滞剂,在染料和皮革鞣制中用作媒染剂。
其他說明
大规模苯酚提取 RNA(用于 mRNA 分离)的提取缓冲液组份
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
O-acetylation of typhoid capsular polysaccharide confers polysaccharide rigidity and immunodominance by masking additional epitopes
Hitri K, et al.
Vaccine (2019)
Microfluidic microbial fuel cell array for multiplexed long-term parallel analysis of microbial activities
Hou H, et al.
15th international conference on miniaturized systems for chemistry and life sciences, Seattle, Washington (2011)
Enzyme Crystals and Hydrogel Composite Membranes as New Active Food Packaging Material
Mirabelli V, et al.
Global challenges (Hoboken, NJ) (2018)
Determination of the G+ C content of prokaryotes
Mesbah NM, et al.
Methods in Microbiology (2011)
Large- and small-scale phenol extractions.
D M Wallace
Methods in enzymology, 152, 33-41 (1987-01-01)