产品线
BioUltra
质量水平
方案
≥99% (HPLC)
表单
solid
旋光性
[α]20/D +53±1°, 22 hr, c = 10% in H2O
杂质
insoluble matter, passes filter test
灼烧残渣
≤0.05% (as SO4)
颜色
colorless
pH值(酸碱度)
3.5-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES字符串
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
WGK
WGK 3