Merck
216224
Sigma-Aldrich
过硫酸钾
ACS reagent, ≥99.0%
别名:
KPS, 过氧化二硫酸钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2S2O8
CAS号:
分子量:
270.32
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
蒸汽密度
9.3 (vs air)
蒸汽压
<0.1 hPa ( 25 °C)
方案
≥99.0%
表单
powder or crystals
反应适用性
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: oxidant
杂质
≤0.001% Cl compounds
≤0.005% insolubles
pH值(酸碱度)
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
痕量阳离子
Fe: ≤5 ppm
Mn: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES字符串
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
过硫酸钾是一种水溶性无机盐,能释放氧气并表现出强烈的放热反应。它在室温下是稳定的,但在高温下会分解。过硫酸钾是常用的氧化剂,在许多单体的聚合中,主要用于水凝胶合成领域。
应用
  • Ag-MOG增强型聚集诱导电化学发光检测淀粉样蛋白β42。:本研究展示了过硫酸钾在Ag-MOG增强型聚集诱导电化学发光法高灵敏度检测淀粉样蛋白β42中的应用,这对阿尔茨海默病的研究具有重要意义(Zheng et al., 2023)。
  • 新型可降解土壤保水剂的制备条件和性能优化。:本研究探讨了过硫酸钾在新型可降解土壤保水剂的制备和性能优化方面的作用,强调了其在农业应用中的潜力(Yumang et al., 2024)。
  • 基于库拉索芦荟(Aloe barbadensis M.)醋孟南的高吸水性pH响应性共聚物水凝胶:递送药物的智能材料。:本文探讨了掺入过硫酸钾的pH响应性水凝胶的合成,展示了其在药物递送系统中的应用(Irfan et al., 2024)。
  • 银催化的烯烃和α-氟烯烃与氨基甲酰基自由基的碳氟化反应。:研究介绍了一种由过硫酸钾促进的新型银催化碳氟化反应,为合成有机化学领域带来了新进展(Vincent & Brioche, 2024)。
  • 采用统计优化、化学交联的pH敏感型可溶胀水凝胶实现法匹拉韦的缓释。:研究利用过硫酸钾开发了pH敏感型水凝胶,用于法匹拉韦的控释,提高了治疗效果(Khan et al., 2024)。
过硫酸钾用作氧化剂:
  • 在连续流系统的加压热水和超临界水中氧化4-氯-3-甲基苯酚。
  • 测定溶解的有机碳。
过硫酸钾(KPS)也被用作氧化还原引发剂:
  • 水溶液中丙烯腈与淀粉接枝聚合。
  • 通过聚合法合成硫酸根阴离子。
  • 作为聚合和自由基引发剂,以丙烯酰胺为单体合成聚丙烯酰胺-皂石-二氧化铅纳米颗粒水凝胶复合材料。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Kinetics and mechanism of graft polymerization of acrylonitrile onto starch initiated with potassium persulfate
zadeh t mt, et al.
Journal of science (2001)
Potassium persulfate as oxidant in pressurized hot water
Juhani K, et al.
Environmental Science & Technology, 33, 2095-2099 (1999)
A systematic study of triangular silver nanoplates: one-pot green synthesis, chemical stability, and sensing application
Yosia Nico W, et al.
Nanoscale, 9, 11705-11712 (2017)
Oxidation of 4-chloro-3-methylphenol in pressurized hot water/supercritical water with potassium persulfate as oxidant
Juhani K, et al.
Environmental Science & Technology, 35, 3247-3251 (2001)
Free radical degradation of chitosan with potassium persulfate.
Hsu SC, et al.
Polymer Degradation and Stability, 75(1), 73-83 (2002)