產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (iodometric)
形狀
solid
效力
802 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
溶解度
50 g/L
密度
2.48 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1150 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
含量(碘量法): ≥ 99.0 %
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.003 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
Mn(锰): ≤ 0.0001 %
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.003 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
Mn(锰): ≤ 0.0001 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.