Merck
56436C
SAFC
杜氏改良培养基-高葡萄糖
with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without phenol red, without sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, powder, suitable for cell culture
制药生产
别名:
杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖, DME, DMEM
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.71
描述
for research or for further manufacturing use
品質等級
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
成分
phenol red: no
L-glutamine: yes
glucose: high
sodium pyruvate: no
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium(DMEM)是对Basal Medium Eagle (BME)的一种改良,含有四倍浓度的氨基酸和维生素。 原始的配方含有1000 mg/L的葡萄糖并用于培养小鼠胚胎细胞。 从此,它被按照多种方式进行修改以支持小鼠和鸡细胞的原代培养,以及多种正常和转化细胞。 这些培养基都可提供一种不同的L-谷氨酰胺和丙酮酸钠组成。 此外,葡萄糖浓度也被提高至4500 mg/L,因此被命名为“DMEM/High”。
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium(DMEM)是对Basal Medium Eagle (BME)的一种改良,含有四倍浓度的氨基酸和维生素。原始的配方含有1000 mg/L的葡萄糖并用于培养小鼠胚胎细胞。从此,它被按照多种方式进行修改以支持小鼠和鸡细胞的原代培养,以及多种正常和转化细胞。此外,葡萄糖浓度也被提高至4500 mg/L,因此被命名为“DMEM/High”。
數量
按照每升培养基13.4克粉末配制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)