product name
酚红, powder, BioReagent, suitable for cell culture
產品線
BioReagent
品質等級
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
顏色
dark red to dark brown
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
mp
>300 °C
溶解度
1 M NaOH: 1 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
InChI 密鑰
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)