Merck
137251
SAFC
L-天冬酰胺 一水合物
EMPROVE® EVOLVE
制药生产
别名:
(S)-(+)-2-氨基琥珀酰胺酸, (S)-2-氨基琥珀酸-4-酰胺, L-天冬氨酸-4-酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS号:
分子量:
150.13
Beilstein:
1723527
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
生物源
synthetic
品質等級
產品線
EMPROVE® EVOLVE
化驗
98.5-101.0% dry basis
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
Endotoxin and microbial, tested
mp
233-235 °C (lit)
233-235 °C (lit.)
適合性
suitable for manufacturing use
異物活動
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI 密鑰
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
L-Asparagine is an essential amino acid. It is used as a cell culture media component and raw material for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1