生物来源
bovine lung
方案
~80% (HPCE)
表单
crystalline (fine)
质量
lyophilized
比活
≥3500 U/mg
分子量
~6,500
技术
electrophoresis: suitable
颜色
white
溶解性
phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate))
UniProt登记号
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
基因信息
cow ... PTI(404172)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
单位定义
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1