About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H34N2O5S
CAS号:
分子量:
546.68
Beilstein:
7673243
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.03
推荐产品
方案
>95%
98% (HPLC)
包含
≤3% Pyridine as stabilizer
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(O)=O)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(O)=O)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C31H34N2O5S/c1-37-24-16-12-22(13-17-24)31(21-8-4-3-5-9-21,23-14-18-25(38-2)19-15-23)33-26-20-39-27(29(26)32-30(33)36)10-6-7-11-28(34)35/h3-5,8-9,12-19,26-27,29H,6-7,10-11,20H2,1-2H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-,27-,29-/m0/s1
InChI key
RMWVJZXKPGLZEJ-YCVJPRETSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles
J. N. Kremsky et al.
Tetrahedron Letters, 37, 4313-4313 (1996)