Merck
04076
Sigma-Aldrich
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonyl chloride
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
别名:
2,6-TNS-Cl, 6-(4-Methylanilino)naphthalene-2-sulfonylchloride, 6-[(4-methylphenyl)amino]-2-naphthalenesulfonylchloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H14ClNO2S
CAS号:
分子量:
331.82
Beilstein:
6521872
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥98.0% (HPLC)
溶解度
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
螢光
λex 381 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(Nc2ccc3cc(ccc3c2)S(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C17H14ClNO2S/c1-12-2-6-15(7-3-12)19-16-8-4-14-11-17(22(18,20)21)9-5-13(14)10-16/h2-11,19H,1H3
InChI 密鑰
NONZPGMJWHNDKP-UHFFFAOYSA-N
應用
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonyl chloride is a fluorescent, hydrophobic probe utilized for labeling peptides to monitor conformational changes of a molecular assembly by measuring alterations in fluorescence intensity .
分析報告
Emmax: none
do not dissolve in DMSO
其他說明
Probe for determining the polarity in biological matrices
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
J.R. Lakowicz
Principles of Fluorescence Spectroscopy (1983)
商品
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。