About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H17N3 · xHCl
CAS号:
分子量:
155.24 (free base basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
247-361-2
NACRES:
NA.22
产品名称
N-(3-二甲基氨基丙基)-N′-乙基碳二亚胺盐酸盐, for synthesis
质量水平
表单
solid
反应适用性
reaction type: Coupling Reactions
mp
110-115 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES字符串
Cl.N(CCCN(CC)C#N)(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-11(8-9)7-5-6-10(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
FDXPUDRRFDHONO-UHFFFAOYSA-N
一般描述
N-(3-二甲基氨基丙基)-N-乙基碳二亚胺盐酸盐也称EDAC HCl或WSC,是一种水溶性缩合剂。EDAC HCl常用于羧酸和胺偶联生成酰胺。副产物尿素是水溶性的,可以通过水萃取从不混溶的反应环境中除去。它主要用于溶液相肽合成和作为零长度交联剂修饰蛋白质。
应用
N-(3-二甲基氨基丙基)-N′-乙基碳二亚胺盐酸盐(EDC盐酸盐)可被用作:
- 水溶性碳二亚胺,可促进醇中的肽偶联反应。
- 偶联剂,与 HOBt 一起合成聚(谷氨酸)(PGA)多肽,用于制备可用于各种生物医学应用的防污多肽。
- 偶联剂,用于工业规模的高效合成特立氟胺。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3