Merck
79615
Sigma-Aldrich
偏磷酸
purum, ~65% HPO3 basis, pieces
别名:
Metaphosphoric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HPO3)n
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
濃度:
~65% (HPO3)
品質等級
等級
purum
形狀
pieces
濃度
~65% (HPO3)
雜質
~35% (NaPO3)
溶解度
water: miscible
密度
2 g/cm3
SMILES 字串
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChI 密鑰
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
meta-Phosphoric acid is a monobasic acid.2
應用
meta-Phosphoric acid has been used for the extraction of ascorbic acid from Dialium guineense fruit pulp in a study.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nutritional potential of wild fruit Dialium guineense.
Ayessou NC, et al.
J. Food Compos. Anal., 1-5 (2014)