Merck
363642
Sigma-Aldrich
高碘酸钠
10 wt. %, matrix silica gel support
别名:
(偏)高碘酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaIO4
CAS号:
分子量:
213.89
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
表单
powder
反应适用性
reagent type: oxidant
浓度
10 wt. %
9.0-11.0% (by Na2S2O3, titration)
基质
silica gel support
pH值(酸碱度)
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
硅胶负载的高碘酸钠((偏)高碘酸钠)是一种固体负载试剂。它可以通过在偏高碘酸钠的热水溶液中加入硅胶并蒸发至干,然后剧烈旋转和摇动来合成。
应用
负载在硅胶上的高碘酸钠((偏)高碘酸钠)可用于以下反应:
  • 二醇氧化裂解为烯烃,1,2-二醇氧化裂解为醛。
  • N-羟基邻苯二甲酰亚胺(NHPI) 产生邻苯二甲酰亚胺 N-氧基(PINO) 自由基。
  • 微波热解法选择性氧化硫化物。
  • 在无溶剂条件下通过微波辐射从酮肟再生酮。
  • 2,3-O-异亚丙基-D-甘油醛的制备。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
靶器官
thymus gland
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A New and Efficient Heterogeneous system for the oxidative cleavage of 1, 2-Diols and the Oxidation of Hydroquinones.
Daumas M, et al.
Synthesis, 1, 64-65 (1989)
Solid state regeneration of ketones from oximes on wet silica supported sodium periodate using microwaves.
Varma RS, et al.
Tetrahedron Letters, 38(51), 8819-8820 (1997)
Selective oxidation of sulfides to sulfoxides and sulfones by microwave thermolysis on wet silica-supported sodium periodate.
Varma RS, et al
Tetrahedron Letters, 38(37), 6525-6528 (1997)
A New and Efficient Heterogeneous System for the Phthalimide N-Oxyl (PINO) Radical Generation.
Coseri S.
European Journal of Organic Chemistry, 2007(11), 1725-1729 (2007)
Solid-supported reagents in organic synthesis.
Drewry DH, et al.
Medicinal Research Reviews, 19(2), 97-148 (1999)