Merck
334286
Sigma-Aldrich
3 Å 分子筛
pellets, ~1.6 mm
别名:
分子筛 UOP 3Å 型
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NB.24
形狀
pellets
粒徑
~1.6 mm
孔徑
3 Å
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
分子筛,3 Å 是一种多孔固体,可被用在干燥器和干燥管中,用于干燥气体和无水溶剂。在吸水量约为7-10 g/100 g 分子筛时,它的颜色会从棕色变为淡黄色。
特點和優勢
  • 易于使用
  • 化学惰性
  • 无毒
  • 干燥后的液体可以被倒出
  • 高吸附能力
  • 选择性吸附
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Joshua A Snyder et al.
The journal of physical chemistry. A, 121(27), 5136-5146 (2017-06-20)
Boron-nitrogen doping of polyaromatic hydrocarbons (PAH), such as borazine-core hexabenzocoronene, presents possibilities for tuning the properties of organic electronics and nanographene materials while preserving structural characteristics of pure hydrocarbons. Previous photochemical studies have demonstrated extension of a borazine-core PAH network