Merck
334316
Sigma-Aldrich
5 Å 分子筛
pellets, 1.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
形狀
pellets
粒徑
1.6 mm
孔徑
5 Å
水污染物質分類(WGK)
WGK 3