Merck
334278
Sigma-Aldrich
3 Å 分子筛
pellets, 3.2 mm
别名:
分子筛 UOP 3Å 型
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NB.24
形狀
pellets
品質等級
粒徑
3.2 mm
孔徑
3 Å
水污染物質分類(WGK)
WGK 3