agency
ISO
USP/NF
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
2.77 (vs air)
蒸汽壓力
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
等級
puriss. p.a.
化驗
≥99.7%
形狀
liquid
自燃溫度
1043 °F
expl. lim.
8 %
雜質
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.0004% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.03% water (Karl Fischer)
≤1 ppm thiophene
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.5000-1.5020
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
轉變溫度
solidification point ≥5.2 °C
密度
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.01 mg/kg
SMILES 字串
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI 密鑰
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
12.2 °F
閃點(°C)
-11 °C