等级
ACS reagent
puriss. p.a.
质量水平
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
方案
≥98%
表单
fine crystals
杂质
≤0.002% ammonium (NH4)
≤0.005% insoluble in hydrochloric acid
≤0.01% other heavy metals (as Pb)
≤0.05% subst. not precip. by H2S (SO4)
沸点
652 °C (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
痕量阳离子
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
SMILES字符串
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 吲哚的合成。
- 醛的制备。
- 作为路易斯酸催化剂,通过多组分反应,用于3-氨基咪唑并 [1,2-a] 吡啶的合成。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
靶器官
Cardio-vascular system, Respiratory system
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3