主要文件
ERMCC580
河口沉积物(总 Hg 和甲基汞)
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
Agency
ERM®
certified by the BSC
组成
CH3Hg+, 0.0755 mg/kg ±0.0037 mg/kg by
total Hg, 132 mg/kg ±3 mg/kg by
制造商/商品名称
JRC
应用
environmental
包装形式
matrix material
储存温度
2-8°C
包装
玻璃瓶中含 ~40g 粉末
分析说明
For more information please see:
ERMCC580
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)