蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽壓力
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
描述
peroxide value <= 5
等級
puriss.
化驗
99-100.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
817 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
expl. lim.
0.34-6.3 %
技術
IR spectroscopy: suitable
雜質
related substances, in accordance
residual solvents, complies
≤0.02% free acid (as C6H5COOH)
≤0.02% sum peaks before benzyl alcohol (GC)
≤0.05% benzaldehyde (GC)
≤0.05% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.10% cyclohexylmethanol (GC)
≤0.2% related subst. (GC)
≤0.2% sum peaks after benzyl alcohol (GC)
燃燒殘留物
≤0.005% (as SO4)
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.539-1.541
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
complies for identity (IR)
in accordance for appearance of solution
SMILES 字串
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI 密鑰
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 甘油醚化。
- 通过无溶剂氧化法使用负载型十一氨基磷酸酯催化剂制备苯甲醛。
- 在铑催化剂环境下通过硝基苯反应合成 N-(苯基亚甲基)苯胺。
包裝
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
213.8 °F - DIN 51758
閃點(°C)
101 °C - DIN 51758