Merck
1.37120
SAFC
苯甲醇
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, NF
制药生产
别名:
苯甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OH
CAS号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
MDL编号:
UNSPSC代码:
51241802
生物来源
synthetic
质量水平
Agency
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
蒸汽密度
3.7 (vs air)
蒸汽压
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
产品线
EMPROVE® EXPERT
方案
≥98% (GC)
≥98.0-100.5% (titration)
表单
liquid
自燃温度
817 °F
折射率
n20/D 1.539 (lit.)
沸点
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
应用
苯甲醇具有抗细菌、酵母和霉菌活性,通常用作液体制剂的防腐剂。它也可用作不易溶药物的溶剂。
苯甲醇 Emprove® EXPERT 特级品是纯度极高的产品,杂质指标限值甚至低于指定药典的现行要求(如,苯甲醛含量<0.05 %)。因此,本品尤其适合高风险应用或任何其他对试剂品质要求极高的应用。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
闪点(°C)
101 °C - DIN 51758
访问文档库
商品
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.