About This Item
线性分子式:
Li2B4O7
CAS号:
分子量:
169.12
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.55
推荐产品
质量水平
方案
≥99.9% trace metals basis
表单
powder
mp
760-880 °C (lit.)
密度
≥0.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Li+].[Li+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
InChI
1S/B4O7.2Li/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;/q-2;2*+1
InChI key
PSHMSSXLYVAENJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
四硼酸锂是一种热电和压电材料,在压力传感器和表面声波(SAW)设备中具有潜在的应用前景。在存在铽和铜离子等活化剂的情况下,它表现出热致发光性能。
四硼酸锂(Li2B4O7)是一种压电材料。它可以由硼酸合成。已对其热电、压电和介电性能进行了评估。它是非线性光学领域中广泛使用的材料。它的电子结构已通过X射线光电子能谱(XPS)和量子力学建模方法进行了研究。
应用
用作光谱助熔剂。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Elastic, piezoelectric, acousto-optic and electro-optic properties of Li2B4O7.
Shiosaki T, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 24(S1), 25-25 (1985)
Pyroelectric and piezoelectric properties of lithium tetraborate single crystal.
Bhalla AS, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 24(S2), 727-727 (1985)
Thermoluminescence in lithium tetraborate doped with activators.
Kutomi Y and Takeuchi N.
Journal of Materials Science Letters, 5(1), 51-53 (1986)
Pyroelectric and piezoelectric properties of lithium tetraborate single crystal.
Bhalla AS, et al.
Jpn J. App. Phys., Part I, 24(S2), 727-727 (1985)
Lithium isotope analysis by thermal ionization mass spectrometry of lithium tetraborate.
Chan LH.
Analytical Chemistry, 59(22), 2662-2665 (1987)