主要文件
1.10783
Supelco
Spectromelt® A 10
(di-lithium tetraborate)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
B4Li2O7
CAS号:
分子量:
169.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
234-514-3
NACRES:
NA.21
化驗:
≥99.0% (acidimetric)
等級:
for X-ray fluorescence analysis
形狀:
solid
溶解度:
141.2 g/L
等級
for X-ray fluorescence analysis
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
solid
pH值
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
930 °C
溶解度
141.2 g/L
密度
2.35 g/cm3 at 20 °C
體積密度
330 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
正離子痕跡
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[B].[B].[B].[B].[Li].[Li].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
InChI 密鑰
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
聯結
替代:10783; 10783-3
分析報告
含量测定(酸量滴定法): ≥ 99.0 %
氯化物(Cl): ≤ 50 ppm
磷酸盐(PO₄): ≤ 20 ppm
硅酸盐(以SiO₂计): ≤ 100 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 50 ppm
Ag(银): ≤ 5 ppm
Al(铝): ≤ 10 ppm
Ba(钡): ≤ 5 ppm
Ca(钙): ≤ 20 ppm
Cd(镉): ≤ 5 ppm
Co(钴): ≤ 5 ppm
Cr(铬): ≤ 5 ppm
Cu(铜): ≤ 5 ppm
Fe(铁): ≤ 10 ppm
Ga(镓): ≤ 5 ppm
K(钾): ≤ 10 ppm
Mg(镁): ≤ 5 ppm
Mn(锰): ≤ 5 ppm
Na(钠): ≤ 20 ppm
Ni(镍): ≤ 5 ppm
Pb(铅): ≤ 5 ppm
Pb(铅): ≤ 5 ppm
Zn(锌): ≤ 5 ppm
灼烧损失(1000 °C): ≤ 1.0 %
堆密度:约50
法律資訊
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
相关内容
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
原子光谱技术(如 AAS、AES、ICP-OES 和 ICP-MS)可鉴定和定量分析样品中的各元素成分。