Merck
208566
Sigma-Aldrich
氯化钛(IV)
ReagentPlus®, 99.9% trace metals basis
别名:
TTC, 四氯化钛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
TiCl4
CAS号:
分子量:
189.68
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
蒸汽壓力
50 mmHg ( 55 °C)
9.6 mmHg ( 20 °C)
品質等級
產品線
ReagentPlus®
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: titanium
bp
135-136 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
密度
1.73 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI 密鑰
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯化钛参与了芳香醛与甲基乙烯基酮的 Baylis-Hillman 反应。pH 在 2.5 至 6.0 范围内的 TiCl4中性溶液(通过添加氧化镁作为碱制备)已被用于合成纳米二氧化钛。
應用
与硼氢化钠一起形成有效的试剂,用于还原:
  • 羧酸和酰氯转化为醇类
  • 酰胺、肟和内酰胺与胺
  • 亚砜转化为硫化物
通过改良的 Bouveault 反应活化吡咯烷,改善转化为相应的的 α,α-二甲胺。
钛 (IV) 氯化物 (TiCl4) 被用作 Ag-TiO2 @ 聚乙二醇 (PEG) 纳米颗粒的合成的前体。TiCl 4 也可用作合成 TiO2/Al2O3 二元氧化物材料 N-(10-氧代-乙烯基蒽-9-(10H)-亚基)氰酰胺的组分之一。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Gaofei Xiao et al.
Journal of environmental sciences (China), 60, 14-23 (2017-10-17)
TiO
Reduction of some functional groups with titanium (IV) chloride/sodium borohydride.
Kano S, et al.
Synthesis, 1980(09), 695-697 (1980)
Scalable hybrid chemical manufacture to photothermal therapy: PEG-capped phototransducers
Byeon, Jeong Hoon
Scientific Reports, 6 (2016)
Influence of the sol-gel preparation method on the photocatalytic NO oxidation performance of TiO2/Al2O3 binary oxides.
Polat M, et al.
Catalysis Today, 241, 25-32 (2015)
Poly [N-(10-oxo-2-vinylanthracen-9(10H)-ylidene) cyanamide] as a novel cathode material for li-organic batteries.
Schmidt D, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 53(21), 2517-2523 (2015)