Agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
2.6 (vs air)
蒸汽压
12.5 mmHg ( 20 °C)
等级
puriss. p.a.
方案
≥99.5% (GC)
表单
liquid
expl. lim.
9.8 %
技术
GC/GC: suitable
杂质
≤0.025% aldehyde (as CH3(CH2)2CHO)
≤0.1% 2-butanone
≤0.1% isopropanol
≤0.1% tert-butanol
≤0.1% water
<0.01% ketone (as CH3COCH3)
蒸发残留物
≤0.001%
折射率
n20/D 1.397 (lit.)
n20/D 1.397
沸点
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES字符串
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
该方法可用于研究供氢体对甲基呋喃生产的影响。
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
80.6 °F - closed cup
闪点(°C)
27 °C - closed cup